Learn More
Brady™ i5300 Etikettendrucker für die Industrie, EU
Den BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie können Sie problemlos einrichten und im Handumdrehen drucken. Dieser Drucker mit robustem Metallrahmen kann sowohl für hochvolumige als auch stark gemischte Etikettieranwendungen eingesetzt werden.
Marke:  Brady™ 151274
Artikelnummer. 17449092
  • 1605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
  • 300 dpi; präzises Drucken von kleinen Schriften
  • Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
  • Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
  • 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
  • Robuste Bauweise mit Metallrahmen
  • Intuitiv und bedienerfreundlich
  • EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen
11 in.
11 in.
16 in.
Nicht autoklavierbar
Monochrom
Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch
i5300.
300 dpi
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016
33 lb.
Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung
110/240 V
Direkt thermisch, Thermotransfer
284,5 mm
279,4 mm
401 mm
Unsteril
Drucker, Brady™ Workstation- Basic Design Suite, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Anleitungsvideos und Windows™-Treiber von Drittanbieter
512 MB RAM, 195 MB IFFS
254 mm/s
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host
10°C bis 40°C
15 kg
2 Jahr
I5300-C-EU