Learn More
uvex i-vo Brille
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
Die Gläser sind aus zwei Materialien gespritzt, sodass sie hart und robust sind, wo es notwendig ist, und weich in den empfindlichen Bereichen von Nase, Stirn und Ohren. Außerdem verfügen die Seitenarme über eine mehrstufige Längen- und Neigungseinstellung. Dadurch wird ein optimaler, lang andauernden Tragekomfort gewährleistet.
Allgemeine Eigenschaften
- Funktionale Schutzbrille mit einer Vielzahl von Funktionen und Einstellmöglichkeiten
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
Sicherheitsmerkmale
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Über die Seitenarme mit mehreren Neigungspunkten und Längenanpassungen kann die Brille angepasst werden, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten.
- Die weichen, griffigen Bügelenden sorgen für eine bequeme, sichere Passform ohne Druck.
- Weiches, flexibles Nasenpolster für einen rutschfesten und druckfreien Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Plus |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Blau, grau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonate |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |