Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
mirVana™ miRNA-Inhibitor
Marke:  Ambion™ 4464084
438.18 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13496696
  • 654.00 CHF / 5 Nanomol
Verfügbar ab: 12-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
mirVana™ miRNA-Inhibitoren, 5 nmol, kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA, hemmen endogene miRNA, Herunterregulierung der miRNA-Aktivität
5 nmol