Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
mirVana™ miRNA-Inhibitor
Marke:  Ambion™ 4464085
1303.82 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13416706
  • 1946.00 CHF / 20 Nanomol
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
mirVana™ miRNA Inhibitor, 20 nmol, kleine, chemisch modifizierte einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen. Nur für Forschungszwecke.
mirVana™ miRNA Inhibitoren
20 nmol