Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
mirVana™ miRNA-Inhibitor
Marke: Ambion™ 4464092
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.Spezifikation
Raumtemperatur | |
mirVana™ miRNA Inhibitor, 0.25 nmol, kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen | |
mirVana™ miRNA Inhibitoren | |
0,25 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.