Learn More
Thermo Scientific™ I-BET151, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 467841000
Artikelnummer. 17191116
  • 691.20 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
I-BET151
7-(3,5-Dimethyl-4-Isoxazolyl)-1,3-Dihydro-8-Methoxy-1-[(1 R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-2 H-imidazo[4,5-c]Chinolin-2-one
C23 H21 N5 O3
Fest
95%
1300031-49-5
100 mg
415,45
Reagenz