Learn More
uvex i-5 Schutzbrillen mit CBR65-Glas
Click to view available options
Linsentönung: Braun, CBR65
Beschreibung
- Sportliche Premium-Schutzbrille mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsoptionen
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: weiß, schwarz
- PC-Glas: CBR65 (hellbraun)
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5-1,4 W1 FTKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
- Der ergonomisch geformte Rahmen mit den mehrstufig verstellbaren Seitenarmen ermöglicht eine hohe kundenspezifische Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
- Weiche Ohrstücke für einen bequemen, sicheren Halt ohne Druckpunkte
- Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 172 |
Linsenfärbung | Braun, CBR65 |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | UV400. |