Learn More
uvex i-5 Safety Glasses
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
Beschreibung
Die intelligenten Funktionen sorgen auch bei längerer Einsatzdauer für hervorragenden Tragekomfort.
Allgemeine Eigenschaften
- Sportliche Premium-Schutzbrille mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsoptionen
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: anthrazit, blau
- PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
- Der ergonomisch geformte Rahmen mit den mehrstufig verstellbaren Seitenarmen ermöglicht eine hohe kundenspezifische Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
- Weiche Ohrstücke für einen bequemen, sicheren Halt ohne Druckpunkte
- Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Chemische Beständigkeit |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Farbe | Anthrazit, blau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonate |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |