Learn More
Phosphinsäure-Lösung, Honeywell
Artikelnummer. 15621970
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Chemische Identifikatoren
CAS 6303-21-5
Summenformel H3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
MDL-Nummer MFCD02183592
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hypophosphit-Ion, Hypophosphorsäure, Phosphinsäure, Ion 1-, Hydroxyphosphanon, Hydroxidophosphor, Perfluoralkyl c6-c12-Phosphonsäure, Diperfluoralkyl-C6-C12-Phosphinsäure, E5-Phosphanon, Perfluor-c6-c12-Ethylhydrogenphosphat, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
IUPAC-Name Phosphonsäure
SMILES O[PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypophosphorsäurelösung
Konzentration 50 Vol. % in H2O
Dichte 1.206 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 17 mmHg (20 °C)
Menge 100 ml
Strukturformel H3PO2
UN-Nummer 3264
Formelmasse 66 mol
Reinheit (%) 50 Vol. % in H2O