Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säulen
Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 30003-014001
Beschreibung
Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Erforderlich:
Kartuschenhalter
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung | |
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Hypersil, klassisch | |
Normalphase | |
Vorsäulenkartusche |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Silika | |
Normalphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.