Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30005-304030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597431
  • 879.31 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
300 mm
2 bis 8
170 m²/g
Silika
0%
Normalphase
4 mm Innendurchmesser
5 μm
120 Å
Gehäuse L3
Silika
Normalphase