Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30005-202130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577431
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
200 mm
2 bis 8
170 m²/g
L3
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Normalphase
Normalphase
2.1 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Silika
0%
No