Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-Normalphasen-HPLC-Säule, 3 μm, 4 x 150 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke: Thermo Scientific™ 30003-154030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Säulenformat: Analytische Chemie
- Partikelgröße: 3μ m
- Porengröße: 120Å
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Silika | |
0% | |
No |
4 mm Innendurchmesser | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L3 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Normalphase | |
Normalphase |