Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ ODS C18 HPLC-Säulen
Unsere präparative Hypersil PREP ODS LC-Säule eignet sich perfekt für Routineabläufe und ist ein Allzweck-C18, das in einer Vielzahl von USP L1-Anwendungen eingesetzt wird.
140.76 CHF - 16217.77 CHF
Spezifikation
pH 2 bis 8
Porengröße 130 Å
Oberfläche 195 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 63
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
16388976
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40203-052130
50 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
588.54 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16398976
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40203-054630
50 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
520.19 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16308986
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40203-102130
100 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
641.81 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16318986
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40203-104630
100 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
638.36 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16328986
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
40203-152130
150 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
714.81 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16338986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40203-154630
150 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
717.14 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16348986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40203-252130
250 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
759.99 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16358986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40203-254630
250 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard
727.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16368986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-052130
50 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
506.28 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16378986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-054630
50 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
532.93 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16388986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-059070A
50 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
1084.37 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16398986
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-059270A
50 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
1265.11 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16308996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-059270XL
50 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
4105.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16318996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-102130
100 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
654.57 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16328996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-104630
100 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
573.48 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16338996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-109070A
100 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
1121.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16348996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-109270A
100 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
2796.69 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16358996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-109270XL
100 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
6046.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16368996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-152130
150 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
618.66 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16378996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
638.36 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16388996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159070A
150 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
1303.34 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16398996
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159270A
150 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
3181.31 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16309006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159270XL
150 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
6759.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16319006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159370A
150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
5192.52 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16329006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159370XL
150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
8558.12 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16339006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159570A
150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
11404.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16349006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-159570XL
150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
15047.54 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16359006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-252130
250 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
661.52 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16369006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
646.46 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16379006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259070A
250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
1477.94 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16389006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259270A
250 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
3577.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16399006
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259270XL
250 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
6655.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16309016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259370A
250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
6204.46 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16319016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259370XL
250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
9385.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16329016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259570A
250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard
12576.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16339016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40205-259570XL
250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife
16217.77 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16349016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-018823A
8 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen
140.76 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16359016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-019023A
20 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen
246.33 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16369016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-019323A
30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in.
298.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16379016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-019323B
30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in.
298.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16389016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-029023A
20 mm 20 mm 10 μm Vorsäulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16399016
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-029323A
30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in.
492.66 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16309026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-029323B
30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in.
492.66 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16319026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-059070A
50 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
975.48 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16329026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-059270A
50 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
1137.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16339026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-059270XL
50 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
3963.71 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16349026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-109070A
100 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
1009.08 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16359026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-109270A
100 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
2516.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16369026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-109270XL
100 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
5151.18 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16379026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159070A
150 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
1171.28 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16389026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159270A
150 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
2863.88 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16399026
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159270XL
150 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
5511.08 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16309036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159370A
150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
4672.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16319036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159370XL
150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
8020.69 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16329036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159570A
150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
10265.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16339036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-159570XL
150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
14448.27 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16349036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259070A
250 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
1329.18 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16359036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259270A
250 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
3221.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16369036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259270XL
250 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
5881.76 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16379036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259370A
250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
5585.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16389036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259370XL
250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
8766.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16399036
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259570A
250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard
11319.97 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
16309046
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
40210-259570XL
250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife
15538.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Skalieren Sie Ihre Analysemethode mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. Diese universelle C18-Säule eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist ideal für routinemäßige Abläufe geeignet.
Für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1).
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Especificaciones
Especificaciones
2 bis 8
195 m²/g
L1
Silika, kugelförmig, vollständig porös
Umkehrphase
Umkehrphase
130 Å
60 °C
C18
10 %
Ja
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados