Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ BDS C8 HPLC-Säulen
Mit Hypersil PREP C8 BDS HPLC-Säulen, die eine C18-ähnliche Selektivität bieten, aber eine reduzierte Retention in analytischer und präparativer Skala aufweisen, können Sie Ihre Methode zur Vorbereitung von LC skalieren.
Marke: Thermo Scientific™ 40105-159570XL
Beschreibung
Mit der präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC-Säule mit Umkehrphase kann eine Hochskalierung von einer analytischen auf eine präparative LC-Säule durchgeführt werden. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. C8-Säulen mit Basendeaktivierung bieten eine ähnliche Selektivität wie C18-Säulen und vorhersagbare Elutionsreihenfolge und sind für eine reduzierte Silanol-Aktivität ideal für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, um eine optimale Retention zu erzielen. Durch die geringere Hydrophobie können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen
- Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
- Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind
- Basen-deaktiviertes Silika.
- Selektivität C8 (USP L7).
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Schnellere Trennungen
- Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
- Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife | |
150 mm | |
5 μm | |
145 Å | |
60 °C | |
C8 | |
7 % | |
Ja |
50 mm | |
2000 psi (140 bar) | |
2 bis 8 | |
185 m²/g | |
L7 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |