Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 5 μ m
Das ungebundene Medium dient als wirksames Hilfsmittel für die Normalphasen-Chromatographie nicht-polarer und moderat polarer organischer Verbindungen
Marke: Thermo Scientific™ 30105-203030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Spezifikation
Analysesäule | |
200 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10% | |
Ja |
3 mm Innendurchmesser | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |