Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC-Säulen, 5μ m Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 31605-102130
Beschreibung
Thermo Scientific Hypersil ODS-2 (C18) HPLC-Säulen stellen eine ausgiebig getestete, zuverlässige ODS-2-Alternative zu vielen älteren Säulenmarken dar, die häufig in validierten Methoden als Referenz genannt werden.
Klassische Hypersil stationäre Phasen sind weltweit als Industriestandard für HPLC anerkannt und stellen ein effektives Analysenwerkzeug dar. Die im Jahr 1976 vorgestellten Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden weltweit als Referenz aufgeführt. Thermo Fisher Scientific ist der einzige Hersteller von Hypersil Silica und gebundenen Phasen.
- Basierend auf Silika des Typs A
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Selektivität über einen breiten Anwendungsbereich
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsvorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
2 bis 8 | |
220 m2/g | |
L1 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2.1 mm | |
5 μm | |
80 Å | |
60 °C | |
C18 | |
11% | |
Ja |