Learn More
Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC-Säulen, 5μ m Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific 31605-052130
Artikelnummer. 10007364
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Hypersil ODS-2 (C18) HPLC-Säulen stellen eine ausgiebig getestete, zuverlässige ODS-2-Alternative zu vielen älteren Säulenmarken dar, die häufig in validierten Methoden als Referenz genannt werden.
Klassische Hypersil stationäre Phasen sind weltweit als Industriestandard für HPLC anerkannt und stellen ein effektives Analysenwerkzeug dar. Die im Jahr 1976 vorgestellten Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden weltweit als Referenz aufgeführt. Thermo Fisher Scientific ist der einzige Hersteller von Hypersil Silica und gebundenen Phasen.
  • Basierend auf Silika des Typs A
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Selektivität über einen breiten Anwendungsbereich
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsvorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
2 bis 8
220 m2/g
L1
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
2.1 mm
5 μm
80 Å
60 °C
C18
11%