Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C18 HPLC-Säulen
Skalieren Sie Ihre Methode auf einfache Weise zur Vorbereitung von LC mit präparativen Hypersil GOLD C18 HPLC-Säulen für eine ausgezeichnete Peakschärfe in einer Vielzahl von Formaten, einschließlich XtendedLife-Technologie.
Marke: Thermo Scientific™ 25012-259270A
Beschreibung
Profitieren Sie von einer erstklassigen Peak-Form und Auflösung für Ihre skalierbaren Aufreinigungsanforderungen mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Hardware erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endcapping weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Mit Hypersil GOLD Säulen können Sie Ihre Analysemethode zuversichtlich hochskalieren.
Neuartige Bindung
- Firmeneigene Derivatisierung und firmeneigenes Endcapping.
- C18 (USP L1)-Selektivität.
pH-Stabilität
- Zuverlässiges Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert.
- Hervorragende Säulenstabilität bei niedrigem pH-Wert
Überlegene Leistung
- Hochsymmetrische Peakformen.
- Verbesserte Geschwindigkeit bei der Analyse, Effizienz und Empfindlichkeit.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gern an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
250 mm | |
12 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10 % | |
Ja |
20 mm | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |