Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD AQ™ LC-Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 25303-254630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
Analysesäule | |
1,2 ml/min | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 9 | |
220 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
6 mm | |
250 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
aQ C18 | |
12% | |
Polar |