Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-HPLC-Säulen
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen.
313.14 CHF - 757.86 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10069232
|
Thermo Scientific™
30805-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
663.56 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10027694
|
Thermo Scientific™
30805-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
691.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11577491
|
Thermo Scientific™
30805-124030 |
125 mm | 4 mm | 5 μm |
734.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10502265
|
Thermo Scientific™
30805-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
691.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10120643
|
Thermo Scientific™
30805-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11597491
|
Thermo Scientific™
30805-204630 |
200 mm | 4,6 mm | 5 μm |
728.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10088942
|
Thermo Scientific™
30803-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
728.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11517501
|
Thermo Scientific™
30805-304630 |
300 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
Descripción
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung. Bitte beachten Sie, dass Hypersil CPS und CPS-2 Säulen in Isooktan:Ethanol versendet werden. Für Umkehrphasenanwendungen vor der Verwendung mit Ethanol oder 2-Propanol spülen.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
4 % | |
No |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil, klassisch | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.