Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8 Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
751.03 CHF - 788.35 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 130 Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523061
|
Thermo Scientific™
28203-074630 |
4.6 mm Innendurchmesser |
788.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10558775
|
Thermo Scientific™
28203-103030 |
3 mm Innendurchmesser |
751.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Komfort, Kosteneffizienz und effektiver Schutz.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
7% | |
Ja |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |