Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 1,90 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke:  Thermo Scientific™ 30705-304030
Artikelnummer. 11507491
  • 838.49 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
  • Eigenschaften der APS-2 Festphase
  • Extra-Sensitivität gegenüber Zuckern
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
300 mm
2,5 bis 8
170 m²/g
Amino (NH2)
Silika
Mixed-Mode
4 mm Innendurchmesser
5 μm
120 Å
Gehäuse L8
Hypersil, klassisch
1,90%
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC