Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2)-Mixed-Mode-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 x 250 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 1,9%; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke:  Thermo Scientific™ 37705-254630
Artikelnummer. 11502961
  • 892.41 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
2,5 bis 8
170 m²/g
Amino (NH2)
1,9%
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
4.6 mm Innendurchmesser
5 μm
120 Å
Gehäuse L8
Silika
Mixed-Mode