Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 3 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 34105-013001
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC-Säulen sind äußerst stabile Anionenaustauschsäulen auf Silikabasis mit quarternären Aminen, die für wässrige mobile Phasen sowie mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert entwickelt wurden.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind weltweit als Branchenstandard für die HPLC anerkannt und sind ein effektives analytisches Werkzeug. Eingeführt im Jahr 1976 sind Hypersil Phasen gut etabliert und werden bei vielen HPLC-Verfahren weltweit eingesetzt. Thermo Fisher Scientific ist der einzige Hersteller von Hypersil Silika und gebundenen Phasen.
- Hohe Stabilität gegenüber wässrigen mobilen Phasen und mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
- Geeignet für die Analyse kleinerer organischer Moleküle einschließlich Nukleotiden und organischer Säuren
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Guard Cartridge, 4 Pk. | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Quaternäres Amin | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Ionenaustausch | |
Ionenaustausch |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L14 | |
Hypersil, klassisch | |
3% | |
Ja | |
Vorsäulenkassette, 4/Pckg. |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.