Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ 100 C18 LC-Säule
Für eine qualitativ hochwertige, basendeaktivierte, vollständig endverkappte Phase verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 37105-154630
Artikelnummer. 11572941
  • 857.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine exzellente Wahl für Säuren, Basen und neutrale Verbindungen
  • Weniger aufnahmefähig als C18 für schnellere Analysen
  • Robuste, langlebige Säule
  • Sehr zuverlässig für Routine-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
150 mm
5 μm
Gehäuse C18