Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Platten
Mit diesen SPE-Well-Platten mit unpolaren und ionischen Trenneigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von verbotenen Substanzen, einschließlich basischer und neutraler Arzneimittel.
Marke:  Thermo Scientific™ 60307-262
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13477006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX Platten bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennung für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse von verbotenen Substanzen Sie werden zum Screening für eine Vielzahl von Wirkstoffverbindungen in biologischen Matrices, einschließlich basischer und neutraler Verbindungen, verwendet.
Das in HyperSep Verify CX 96-Well-Platten und -Einzelwells verwendete Sorbens basiert auf zwei Funktionsgruppen: Umkehrphase C und einem Benzolsulfonsäure-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Silikagel-Träger kopolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verify-CX 25 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Analyse von verbotenen Substanzen
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
25 mg
40 bis 60 μm
HyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher
1 ml