Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Platten
Diese Silika-SPE-Mikrotiterplatten und -Einzelwells dienen der Retention von Analyten in unpolaren Matrices und der Trennung von Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-487
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Platten verfügen über ein polares Sorptionsmittel, das hauptsächlich zur Aufbewahrung von Analyten in unpolaren Matrices verwendet wird, und können Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
- Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrices
- Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Silika 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung | |
Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion |
50 mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Silika | |
1 ml |