Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Platten
Mit diesen starken Anionenaustauscher-SPE-Well-Platten und -Einzelwells kann eine ausgezeichnete Leistung bei der Extraktion von Karbonsäuren und anderen schwachen Säuren erzielt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-568
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085674
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep SAX SPE-96-Well-Platten und Einzelwells für starke Anionenaustauscher enthalten ein Sorbens mit starkem Anionenaustausch für die Extraktion schwacher Säuren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
Isolation anionischer Proteine
Entfernen von sauren Lebensmittelpigmenten
Isolation phenolhaltiger Verbindungen
Nukleinsäuren, Nukleotide und Tenside
HyperSep SAX starke Anionenaustauscher-SPE-96-Well-Platten und einzelne Wells eignen sich hervorragend für die Extraktion von Carbonsäuren und anderen schwachen Säuren. Die Chemikalie extrahiert negativ geladene Verbindungen aus wässrigen und nicht-wässrigen Lösungen.
Die Amingruppe maskiert den Effekt der Kohlenstoffkette der funktionellen Gruppe
Selektivität kann durch Pufferauswahl eingestellt werden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbenschemikalien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SAX 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Isolation von anionischen Proteinen und Phenolverbindungen
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte
100 mg
40 bis 60 μm
HyperSep SAX
1 mL