Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Platten
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit HyperSep Retain PEP-Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 60306-207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen. Ihre Packung besteht aus einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale: Die Hypersep Retain SPE-Wells sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck oder Zentrifugation.- [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
- [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
- [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
- [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
- [bullet] Umweltproben
Spezifikation
Retain PEP 30 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung | |
Retention polarer und nicht-polarer Analyten | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion | |
1/Packung |
30 mg | |
30 bis 50 μm | |
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB | |
1 ml |