Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Platten
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit HyperSep Retain PEP-Platten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60303-207
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10258124
  • 326.69 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen. Ihre Packung besteht aus einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale: Die Hypersep Retain SPE-Wells sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck oder Zentrifugation.
  • [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
  • [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Retain PEP 30 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
1/Packung
30 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
1 ml