Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-Platten
HyperSep Retain AX Platten ermöglichen eine unübertroffene Rückgewinnung saurer Analyten.
326.00 CHF - 361.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von THC und dessen Metaboliten
Partikelgröße 30 bis 50 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Retain AX
Typ 96-Well-Mikrotiterplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13476976
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60306-403
Retain AX 30 mg/2 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13486976
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60306-404
Retain AX 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
358.93 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10073584
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60303-407
Retain AX 30 mg/1 ml abnehmbare 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt in einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quaternärem Amin als funktionelle Gruppen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Die HyperSep Retain SPE-Wells, die weit verbreitet in der forensischen und klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten eingesetzt werden, entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Spezifikation
Spezifikation
Analyse von THC und dessen Metaboliten
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte
30 bis 50 μm
HyperSep Retain AX
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.