Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol
Diese 96-Well-Laborplatten ermöglichen eine einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle.
Marke: Thermo Scientific™ 60110-206
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Gewebekultur und Trennung von Produkten
- Konzentration bei kleinen Probenvolumen
- Probenreinigung
- Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Spezifikation
Zirkoniumdioxid; Polystyrol | |
HyperSep | |
96-Well-Platte |
Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen. | |
HyperSep Zirkoniumdioxid |