Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten
Diese 96-Well-Laborplatten ermöglichen eine einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle.
Marke:  Thermo Scientific™ 60110-301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10594305
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Aufreinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören: 
  • Gewebekultur und Trennung von Produkten
  • Konzentration bei kleinen Probenvolumen
  • Probenreinigung
  • Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Die praktischen HyperSep 96-Well-Laborplatten können manuell oder mit einem Liquid-Handling-Roboter verarbeitet werden. Sie sind nicht geeignet für Vakuumanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C18; Polypropylen
40 bis 60 μm
HyperSep C18
Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen.
HyperSep
96-Well-Platte
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.