Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
517.99 CHF - 663.31 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universalvakuumverteiler |
---|---|
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HypeSep Hypercarb |
Typ | 96-Well-Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13496976
|
Thermo Scientific™
60306-502 |
25 mg |
517.99 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13406986
|
Thermo Scientific™
60306-503 |
50 mg |
663.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ and Hypercarb™ SPE contains flat,100% porous graphitic carbon (PGC) with selectivity for structurally similar compounds, offering separation of compounds with simple solvents
- pH stable 0 to 14
- High batch-to-batch reproducibility
- Strong retention properties allow use of low bed weights for concentrated extracts
- Interaction mechanism with polar molecules
Spezifikation
Universalvakuumverteiler | |
HyperSep | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
40 bis 60 μm | |
HypeSep Hypercarb | |
Je 1 |