Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Luer-Anschlüsse und -Stopfen für Glasblock-Vakuumverteiler
Bestellen Sie diese Luer-Anschlüsse für die Verwendung mit dem Glasblock-Vakuumverteiler.
37.85 CHF - 45.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE-Probenvorbereitung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasblock-Vakuumkammer |
Produktlinie | HyperSep |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10678505
|
Thermo Scientific™
60104-256 |
Luer-Anschlüsse in Großpackung, 12/Packung | SPE-Probenvorbereitung |
45.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11924576
|
Thermo Scientific™
60104-258 |
Luer Lock-Stopfen, 12/Packung | SPE-Probenvorbereitung |
37.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bestellen Sie diese Thermo Scientific™ HyperSep™ Luer-Anschlüsse und -Stopfen für Glasblock-Vakuumverteiler, wenn Sie Ersatz benötigen. Der HyperSep Glasblock-Vakuumverteiler ermöglicht die Probenvorbereitung mittels Festphasenextraktion mit 16 oder 24 SPE-Kartuschen.
HyperSep Glasblock-Verteiler sind dauerhafte, chemisch resistente Einheiten mit jahrelanger Lebensdauer für problemlose Extraktionen.Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
SPE-Probenvorbereitung | |
Glasblock-Vakuumkammer | |
HyperSep |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.