Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dichtung für Glasblock-Vakuumverteiler
Ersetzen Sie die Dichtung im Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Vakuums und zur Verhinderung von Undichtigkeiten.
59.85 CHF - 62.40 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE-Probenvorbereitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasblock-Vakuumkammer
Produktlinie HyperSep
Typ Dichtung/ Dichtring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10362035
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60104-250
Dichtung für 24-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10096694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60104-249
Dichtung für 16-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung
59.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersetzen Sie die Dichtung im Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Vakuums und zur Verhinderung von Undichtigkeiten. Der HyperSep Glasblock-Vakuumverteiler ermöglicht die Probenvorbereitung mittels Festphasenextraktion mit 16 bzw. 24 SPE-Kartuschen.
HyperSep Glasblock-Verteiler sind dauerhafte, chemisch resistente Einheiten mit jahrelanger Lebensdauer für problemlose Extraktionen.
Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
SPE-Probenvorbereitung
Glasblock-Vakuumkammer
HyperSep
Dichtung/ Dichtring