Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Säulenadapter für Glasblock-Vakuumkammer
Bestellen Sie die Kartuschenadapter, wenn Sie die Glasblock-Vakuumkammer mit Kartuschen unterschiedlicher Größen verwenden wollen.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-259
94.42 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperSep™ Kassettenadapter für Glasblock-Vakuumkammern sind für die Verwendung der Glasblock-Vakuumkammer mit Festphasenextraktions(SPE)-Kassetten unterschiedlicher Größen bei der Probenvorbereitung vorgesehen.
Spezifikation
Säulenadapter für 1 ml, 3 ml, 6 ml SPE-Säulen, 15 Stück | |
Glasblock-Vakuumkammer, 1-ml-, 3-ml-, 6-ml-SPE-Säulen | |
Säulenadapter |
SPE-Probenvorbereitung | |
HyperSep |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.