Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE-Multipacks (QuEChERS)
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
207.00 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12603085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-332
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12613085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-333
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 500 mg Natriumcitrat zweibasisches Sesquihydrat, 1000 mg Natriumcitrat dreibasisch 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12623085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-334
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumacetat, 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12633085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-335
6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumacetat, 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12653085
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-337
6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg NaCl, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat, 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13486816
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-338
8000 mg Magnesiumsulfat, 2000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13496816
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-339
8000 mg Magnesiumsulfat, 3500 mg NaCl, 50 Packungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
  • Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
  • Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
  • Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
QuEChERS-Methode
Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für „Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe“) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
  • Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
  • Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
  • Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
  • Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
Spezifikation
Spezifikation
QuEChERS-Methode