Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Platten
Brauchen Sie eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für polare und unpolare Verbindungen? Diese hydrophoben C8-Mikrotiterplatten mit Umkehrphase bieten eine hervorragende Arbeitsleistung.
Marke: Thermo Scientific™ 60307-212
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Platten bieten eine weniger retentive Alternative zu C18 für polare und unpolare Verbindungen und eignen sich gut für Methoden, die eine geringere Retention als C18 erfordern. Die Kartuschen eignen sich ideal für die Analyse von:
- Arzneimitteln und ihren Metaboliten in biologischen Proben
- Peptiden in biologischen Proben
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
96-Well-Platte; Bettgewicht 25 mg/2 ml | |
Drogenscreening, Metaboliten und Peptide in biologischen Proben | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion | |
1/Packung |
25 mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep C8 | |
1 ml |