Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstofflast: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 35005-159270XL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16348596
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Meistern Sie schwierige Trennungen mit den einzigartigen präparativen Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC-Säulen, die zu 100 % porösen Graphitkohlenstoff enthalten, für erweiterte Trennungsfähigkeiten in normalen Phasen- und Umkehrphasenanwendungen. Hypercarb-Säulen bieten eine verbesserte Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Hardware erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert.
Geeignet für problematischen Trennungen
  • Bemerkenswerte Retention sehr polarer Analyten.
  • Genaue Orthogonalität bis C18.
  • Trennt strukturverwandte Substanzen.
  • Stabil im pH-Wertbereich von 0 bis 14.
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur.
  • Säulenmaterial 100 % Edelstahl - suggest remove not relevant in context.
  • Selektivität des porösen graphitischen Kohlenstoffs (L109).
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gern an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife
150 mm
5 μm
250 Å
105 °C
Poröser Graphitkohlenstoff
100 %
Normal- und Umkehrphase
25 mm
3500 psi (240 bar)
0 bis 14
120 m²/g
L109
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Polare Retention