Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
Marke: Thermo Scientific™ 35007-154630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
1 bis 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
7 μm | |
250 Å | |
105 °C | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Mixed-Mode |