Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
Brand: Thermo Scientific™ 35005-122130
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Specifications
Analysesäule | |
120 mm | |
1 bis 14 | |
120 m²/g | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Mixed-Mode |
2.1 mm | |
5 μm | |
250 Å | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |