Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Nanobore HPLC-Säulen
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific Hypercarb Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
471.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit LC/MS, ESI
Partikelgröße 5 μm
pH 0 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10574875
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35005-057563
50mm 75 μm IntegraFrit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific Hypercarb Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
Mit Flussraten im nl-Bereich (nl/min) bieten Thermo Scientific BioBasic SCX Nanobore HPLC-Säulen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als herkömmliche Elektrospray-Säulen im ml-Bereich (ml/min).
Flexible Silica-Kapillarsäulen mit hoher Empfindlichkeit
  • 75 μm und 150 μm Innendurchmesser für höhere Empfindlichkeit
  • Große Auswahl an stationären Phasen für alternative Selektivitätsoptionen
  • Sehr gut geeignet für LC/MS-Applikationen und Hochtemperatur-Applikationen
  • Geeignet zum Lösen problematischer Trennungen
  • Außergewöhnliche Retention sehr polarer Analyten
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
Soweit nicht anders angegeben sind IntegraFrit und PicoFrit als Einzelsäulen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
LC/MS, ESI
0 bis 14
120 m²/g
L109
Poröser Graphitkohlenstoff
Normal- und Umkehrphase
5 μm
250 Å
105 °C
Poröser Graphitkohlenstoff
100%