Learn More
Sampling Systems™ Hygienic Butterfly Valve Kit
These hygienic butterfly valves are manufactured from 316L stainless steel and are ideal for many applications, including GMP use.
246.00 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Valve Kit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensing Liquid |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Drum with Sloping Base |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17857817
|
Sampling Systems™
A136-01A |
Valve with EPDM Seals |
246.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17912102
|
Sampling Systems™
A136-01S |
Valve with Silicone Seals |
254.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a silicone or EPDM seal
- Both seals are suitable for food and pharmaceutical use and come with relevant certification
- Easy to operate: Simply turn the handle to open or close
- Opening the handle slightly will mean you have reduced product flow
- Valves are ideal for liquids
Spezifikation
Valve Kit | |
Dispensing Liquid | |
Drum with Sloping Base | |
Non-sterile |