Learn More
Ansell Hyflex™ Serie 11-423 fusselfreie Handschuhe für mittlere Beanspruchung mit INTERCEPT™ Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
11
Beschreibung
- Die innovative Polyurethanbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
- Das Indikatorensystem wurde entwickelt, um die Auswahl der richtigen Handschutzstufe zu vereinfachen
- Farbcodiert, damit Mitarbeiter immer den richtigen Grad an Schnittschutz tragen
- Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 100 °C (212 °F)
- Der wasserbasierte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich
- Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
- Silikonfrei, DMF-frei
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 7 |