missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 70-416 schnittfeste Ärmel aus Fireblade™ OFBS16-Fasern

Artikelnummer. 16835420
Click to view available options
16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Doppelschichtige, 100 % Fireblade™ OFBS16 kurze Ärmel aus Para-Amidfasern sind bequem und bieten gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit.

  • Doppelschichtiges 100 % Fireblade™ Design
  • Feine und dehnbare Stiche für Komfort
  • Das einzigartige Armband sorgt dafür, dass die Ärmel nicht verengt werden.
  • Hitzebeständig bis zu 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe 16
Material DuPont™ Aramidfasern
Farbe Gelb
Stulpenform Strick
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Bau, Metallherstellung und Fertigung
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0194, REACH-konform
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 406 mm
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'