Learn More
Ansell HyFlex™ 70-415 schnittfeste Ärmel aus DuPont™ Aramidfasern
Click to view available options
13
Beschreibung
- Doppelschichtiges 100 % DuPont™ Aramidfaserndesign
- Feine und dehnbare Stiche für Komfort
- Das Bar-Tack-Design hält den Ärmel in Position.
- Das einzigartige Armband sorgt dafür, dass die Ärmel nicht verengt werden.
- Hitzebeständig bis zu 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 13 |
Material | DuPont™ Aramidfasern |
Farbe | Gelb |
Stulpenform | Strick |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Bau, Fertigung und Metallherstellung |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0194, REACH-konform |
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
Länge (metrisch) | 356 mm |