Learn More
Ansell HyFlex™ 70-410 schnittfeste Ärmel aus Fireblade™ FS114-Fasern
Click to view available options
13
Beschreibung
- Doppelschichtiges 100 % Fireblade™ Design
- Feine und dehnbare Stiche für Komfort
- Das einzigartige Armband sorgt dafür, dass die Ärmel nicht verengt werden.
- Hitzebeständig bis zu 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 13 |
Material | DuPont™ Aramidfasern |
Farbe | Gelb |
Stulpenform | Gestrickt mit Daumenschlitz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Metallherstellung und Bau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
Länge (metrisch) | 356 mm |