Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Artikelnummer. 16699083
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit
  • Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 und A1:2009
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Hand Spezifisch
Material Ansell Intercept Technology™ Garn
Größe 10
Norm EN 388 4X43D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metallbearbeitung, Teilemontage und Pressenspritzguss
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-730
Yarn Gauge 13